Kluczowe dokumenty
284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Synonim(y):
2-Imidazolethiol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
228-231 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
ciąg SMILES
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?