104558
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
97%
Synonim(y):
3-Mercapto-1,2,4-triazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
221-224 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 50 g/L
ciąg SMILES
Sc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Klucz InChI
AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1