Kluczowe dokumenty
258938
4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Synonim(y):
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
165-169 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 2.5%, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
Klucz InChI
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Corrosion study of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using 4-methyl-4H-1, 2, 4-Triazole-3-Thiol: Examines the use of 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol as a corrosion inhibitor for mild steel in sulfuric acid solutions (MEHMETI and BERISHA, 2017).
- Dimeric and polymeric mercury (II) complexes containing 4-methyl-1, 2, 4-triazole-3-thiol ligand: Investigates the coordination chemistry of mercury with 4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, providing insights into its potential applications in materials science (TAHERIHA, GHADERMAZI, and AMANI, 2015).
- Synthesis, characterization and biological studies of 1, 2, 4-triazole derivatives having piperidine moiety: Focuses on the synthesis and biological evaluation of 1,2,4-triazole derivatives, including those modified with a piperidine group and 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (FAROOQ et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
258938-1KG | |
258938-250G | |
258938-50G | 4061826069639 |