Merck
438901
Sigma-Aldrich
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
308-313 °C (lit.)
rozpuszczalność
pyridine: soluble 10%, clear
ciąg SMILES
Sc1n[nH]c(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol, a mercapto-substituted 1,2,4-triazole, is a versatile heterocyclic ligand having thiol group.
Zastosowanie
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (PTT) may be used as ligand in the preparation of Zn(II) coordination frameworks under solvothermal conditions. It may be used for the encapsulation of ZnO nanorods for their surface modification.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu-Dong Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11)(11), 1296-1298 (2008-04-05)
Controlled assembly of Zn(II) with a versatile ligand 5-(4-pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (Hptt) in conventional or solvothermal condition affords two distinct coordination frameworks, in which the former shows a unique 3-D pseudo-polyrotaxane architecture with 1-D water tapes penetrating the 2-D Zn-ptt layers, whereas
Surface Modification of Zinc Oxide Nanorods with Zn-Porphyrin via Metal-Ligand Coordination for Photovoltaic Applications.
Koo J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(2), 637-637 (2012)