Kluczowe dokumenty
162892
Purpald®
≥99%
Synonim(y):
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 4-Amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
0.5 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to yellow brown or orange solution)
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
NNc1nnc(S)n1N
InChI
1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
Klucz InChI
RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Purpald® was used in purpald assay for determination of bacterial polysaccharides containing substituted or unsubstituted glycol in residues such as glycerol, ribitol, arabinitol, furanosyl galactose and sialic acid.
- It was used as chromogen during the determination of catalase activity in small tissue samples.
- It was used as reagent in determination of formaldehyde.
- It was used for derivatization of neutral monosaccharides during HPLC.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?