Merck
454370
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole
97%
Synonim(y):
6-Amino-2-benzothiazolethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
267-272 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C7H6N2S2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
IDPNFKLUBIKHSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical Characterization of Gold 6-Amino-2-mercaptobenzothiazole Self-Assembled Monolayer for Dopamine Detection in Pharmaceutical Samples.
Shervedani RK, et al.
Electroanalysis, 22(9), 969-977 (2010)
Synthesis and antimicrobial activity of 2-alkylthio-6-aminobenzothiazoles.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 33, 830-836 (1979)
Triorganotin (IV) complexes of Schiff base derived from 6-amino-2-mercaptobenzothiazole: Synthesis, characterization and X-ray crystal structures.
Ma C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(7), 2439-2446 (2007)
Aiming Sun et al.
ChemMedChem, 6(4), 654-666 (2011-03-03)
Small molecules, namely coactivator binding inhibitors (CBIs), that block estrogen signaling by directly inhibiting the interaction of the estrogen receptor (ER) with coactivator proteins act in a fundamentally different way to traditional antagonists, which displace the endogenous ligand estradiol. To
[A QSAR study of synthetic stimulators of growth of domestic animals on the basis of 6-amino-2-mercaptobenzothiazole].
P Zahradník et al.
Ceskoslovenska farmacie, 37(10), 440-442 (1988-12-01)