About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
240-244 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and