Merck
412546
Sigma-Aldrich
2-Amino-1-methylbenzimidazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
ciąg SMILES
Cn1c(N)nc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(11)9/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano zdolność 2-amino-1-metylobenzimidazolu do usuwania karbonylu. Mechanizm reakcji Menshutkina pomiędzy 2-amino-1-metylobenzimidazolem i jodometanem został zbadany w fazie gazowej i w ciekłym acetonitrylu. Stwierdzono, że tworzy on addukty z naturalnymi izotiocyjanianami allilu, fenylu i benzylu.
Zastosowanie
2-amino-1-metylobenzimidazol może być stosowany do otrzymywania 2- lub 3-karboksy-4H-pirymido[2,1-b]-benzazol-4-onów i nowych funkcjonalizowanych pochodnych spiropiranu z serii 2H-1,3-benzoksazinonów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
André Melo et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(4), 1877-1888 (2006-02-14)
The quaternization reaction between 2-amino-1-methylbenzimidazole and iodomethane was investigated in the gas phase and in liquid acetonitrile. Both experimental and theoretical techniques were used in this study. In the experimental part of this work, accurate second-order rate constants were obtained
J J Wade et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 608-611 (1983-04-01)
Reactions of 2-aminobenzothiazole, 2-aminobenzoxazole, and 2-amino-1-methylbenzimidazole with dimethyl aminofumarate (DMAF) or diethyl ethoxymethylenemalonate (DEEM) led to 2- or 3-carboxy-4H-pyrimido[2,1-b]-benzazol-4-ones, respectively. Subsequent derivatization of these carboxylic acids gave the corresponding tetrazolylcarboxamides and tetrazoles. These acidic compounds were tested in the rat
Synthesis and structural characterization of novel 2-benzimidazolylthioureas: adducts of natural isothiocyanates and 2-amino-1-methylbenzimidazole.
Smiechowska A, et al.
Structural Chemistry, 21(5), 955-964 (2010)
Antony O Bulanov et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(3), 1146-1152 (2008-06-14)
Six novel functionalized spiropyran's derivatives of 2H-1,3-benzoxazinone series were synthesized by introducing the substituents with chelating ability into 2H-chromene part of the 8'-formyl-7'-hydroxy-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine-2-spiro-2'-[2H]-chromene (I) by condensation with 2-aminophenol, 2-amino-4-methylphenol, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-1-methylbenzimidazole, 4-amino-4H-1,2,4-triazole, N-(4-aminophenyl)acetamide. (1)H NMR, UV/vis, IR spectroscopy combined with
Francisco J Hidalgo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 12045-12051 (2014-11-25)
The carbonyl-scavenging ability of 2-amino-1-methylbenzimidazole (AMBI) and the heterocyclic aromatic amine 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) was investigated in an attempt to identify new routes that can modify the carbonyl content of foods. The reaction of both AMBI and PhIP with 2-alkenals, 2,4-alkadienals
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412546-1G4061826663202
412546-5G4061832075952