Merck
160644
Sigma-Aldrich
3-Aminopyrazole
98%
Synonim(y):
3-AP, 3-Pyrazolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.09
Beilstein:
1618
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
Klucz InChI
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Aminopyrazole is a heteroarylamine.
Zastosowanie
3-Aminopyrazole was used in the spectroscopic characterization of ferrocenoyl peptides via 1H-NMR spectroscopy. It was also used in the synthesis of:
  • symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines via condensation with symmetrical β-diketones
  • 3,4-annelated coumarins
  • heterocyclic compounds of pharmaceutical interest
  • pyrazolopyrimidines
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(5), 460-464 (1975-05-01)
A number of 3-bromo-, 3-nitro-, and 3-ethoxycarbonyl-5,7-dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines were synthesized and screened as in vitro cAMP phosphodiesterase inhibitors. The condensation of 3-aminopyrazole with symmetrical beta-diketones (acetylacetone, heptane-3,5-dione, etc.) afforded symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines (5). The reaction of 3-aminopyrazole with unsymmetrical beta-diketones (hexane-2,4-dione, heptane-3,5-dione
The interaction of ferrocenoyl peptides with 3-aminopyrazole.
Saweczko P and Kraatz H-B.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 185-198 (1999)
Tetrahedron Letters, 47, 2611-2611 (2006)
Trends Heterocycl. Chem., 2, 97-97 (1991)
Synthesis and structure of some 3, 4-annelated coumarin systems.
Govori S, et al.
Heterocyclic Communications, 8(2), 129-134 (2002)