Kluczowe dokumenty
775630
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Synonim(y):
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566
gęstość
1.159 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
Klucz InChI
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)