Merck
153044
Sigma-Aldrich
3-Aminopyrazole-4-carbonitrile
97%
Synonim(y):
3-Amino-4-cyanopyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.10
Beilstein:
2647
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
172-174 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1n[nH]cc1C#N
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
Klucz InChI
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-amino-4-cyanopyrazole was used to study the impurities in zaleplon bulk drug.
Building block used in the synthesis of a variety of heterocycles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 65-65 (2006)
Ch Bharathi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(1), 101-109 (2007-03-21)
Zaleplon is a pyrazolopyrimidine derivative and possesses sedative and hypnotic properties. Seven unknown impurities in zaleplon bulk drug at levels below 0.1% were detected by reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC). The starting material, 3-amino-4-cyanopyrazole and an intermediate, N-[3-[3-(dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]-phenyl]-N-ethylacetamide (DOPEA)
Helvetica Chimica Acta, 89, 30-30 (2006)
Alessandro Antonelli et al.
Molecular and cellular endocrinology, 393(1-2), 56-64 (2014-06-17)
CLM29 (a pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, that inhibits RET, epidermal growth factor receptor, vascular endothelial growth factor receptor, and has an anti-angiogenic activity) has anti-neoplastic activity in papillary dedifferentiated thyroid cancer. Here we tested CLM29 in medullary thyroid cancer (MTC), in primary MTC