Merck
144991
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane
97%
Synonim(y):
Heptamethylene dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.99
Beilstein:
1734575
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Klucz InChI
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,7-dibromoheptan został użyty w syntezie losowego termotropowego ciekłokrystalicznego kopolieteru i trójskładnikowego kopolieteru. Zastosowano go również w syntezie termotropowego ciekłokrystalicznego dendrymeru wykazującego fazę nematyczną.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Functional polymers and sequential copolymers by phase transfer catalysis. 24. The influence of molecular weight on the thermotropic properties of a random copolyether based on 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 4, 4'-dihydroxy-a-methylstilbene.
Percec V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(7), 1943-1965 (1987)
Liquid crystalline polyethers based on conformational isomerism. 6. Influence of copolymer composition of a ternary copolyether based on 1-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-methyl-4-hydroxyphenyl) ethane, 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 1, 9-dibromononane on its mesomorphic phase transitions.
Percec V and Tsuda Y.
Macromolecules, 23(1), 5-12 (1990)
Synthesis and characterization of a thermotropic nematic liquid crystalline dendrimeric polymer.
Percec V and Kawasumi M.
Macromolecules, 25(15), 3843-3850 (1992)
Yuan-Ping Pang et al.
PloS one, 4(2), e4349-e4349 (2009-02-06)
Aphids, among the most destructive insects to world agriculture, are mainly controlled by organophosphate insecticides that disable the catalytic serine residue of acetylcholinesterase (AChE). Because these agents also affect vertebrate AChEs, they are toxic to non-target species including humans and