Kluczowe dokumenty
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodekan
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromodecane, Decyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-955-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
238 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temp. przejścia
flash point 94 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup