Kluczowe dokumenty
145785
1-Bromodecane
98%
Synonim(y):
Decyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?