Kluczowe dokumenty
195332
1-Bromotetradecane
97%
Synonim(y):
Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
175-178 °C/20 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Klucz InChI
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- tetradecylferrocene
- cationic and zwitterionic gemini surfactants
- metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups
- 9-tetradecylcarbazole
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?