Merck
199494
Sigma-Aldrich
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Synonim(y):
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.39
Beilstein:
774145
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromooctadecane is a key building block that can undergo nucleophilic substitution. Used to functionalize carbon nanotubes.
Zastosowanie
1-Bromooctadecane was used in the synthesis of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained