Kluczowe dokumenty
223441
Sodium hydride
dry, 90%
Synonim(y):
Monowodorek sodu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
800 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
Klucz InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups
- a hydride donor that can be used in various reactions such as nitriles, amides, and imines
- for potential usage in thermal energy storage
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
223441-10G | 4061838778468 |
223441-1KG | 4061826732090 |
223441-250G | |
223441-50G | 4061838778475 |