Merck
252239
Sigma-Aldrich
1-Chlorotetradecane
98%
Synonim(y):
Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.83
Beilstein:
1742639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
139-142 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Klucz InChI
RNHWYOLIEJIAMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano zachowanie fazowe i kinetykę rozdziału faz trójskładnikowego niejonowego układu mikroemulsyjnego składającego się z eteru dodecylowego glikolu pentaetylenowego, wody i 1-chlorotetradekanu.
Zastosowanie
1-chlorotetradekan został użyty:
  • w przygotowaniu niejonowej mikroemulsji eteru dodecylowego glikolu pentaoksyetylenowego, wody i 1-chlorotetradekanu
  • jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu 3-chloropropano-1,2-diolu w zhydrolizowanym białku roślinnym metodą kapilarnej chromatografii gazowej z elektrolityczną detekcją przewodnictwa
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
G Roshan Deen et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(20), 7138-7146 (2009-05-15)
The phase behavior and phase separation kinetics of a model ternary nonionic microemulsion system composed of pentaethylene glycol dodecyl ether (C12E5), water, and 1-chlorotetradecane were studied. With increasing temperature, the microemulsion exhibits the following rich phase behavior: oil-in-water phase (L1+O)
G Roshan Deen et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(23), 7769-7776 (2010-05-25)
A clear and stable nonionic model microemulsion consisting of pentaoxyethylene glycol dodecyl ether (C(12)E(5)), water, and 1-chlorotetradecane (CLTD) was prepared. This system was subjected to a systematic temperature quench (perturbation out of equilibrium) in steps of 1.0 degrees C from
Determination of 3-chloropropane-1, 2-diol in hydrolysed vegetable proteins by capillary gas chromatography with electrolytic conductivity detection.
Spyres G.
Journal of Chromatography A, 638(1), 71-74 (1993)
Renu Sharma et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(36), 23582-23594 (2015-08-25)
The present study aims to develop an understanding of the interactions between an anionic polyelectrolyte, poly sodium 4-styrene sulphonate (NaPSS), and cationic surface active imidazolium based ionic liquids (SAILs), [Cnmim][Cl] (n = 10, 12, 14) using a multi-technique approach. Various
Eugen Klein et al.
ACS nano, 13(6), 6955-6962 (2019-06-12)
Hybrid lead halide perovskites with 2D stacking structures have recently emerged as promising materials for optoelectronic applications. We report a method for growing 2D nanosheets of hybrid lead halide perovskites (I, Br and Cl), with tunable lateral sizes ranging from