Kluczowe dokumenty
24500
1-Chlorododecane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. przejścia
solidification point -15--10 °C
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?