Kluczowe dokumenty
C32909
1-Chlorodecane
98%
Synonim(y):
Decyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C32909-100G | 4061838353108 |
C32909-500G | 4061838353115 |
C32909-5G |