Merck
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Beilstein:
1761405
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022304
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
może odbarwić się na żółto podczas przechowywania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)