Kluczowe dokumenty
919705
Sigma-Aldrich
Palladium catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Synonim(y):
Pd CSM, Pd-EP-316L-6R150-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12141733
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
śr. × dł.
6 mm × 150 mm
Opis ogólny
Palladowy katalityczny mieszalnik statyczny 316L o średnicy 6 mm x 150 mm to ogólny katalizator uwodornienia, który wykazuje umiarkowaną do wysokiej aktywność przy umiarkowanej do niskiej selektywności. Ten CSM ma długą żywotność.
  • Rdzeń: drukowana 3D stal nierdzewna 316L
  • Katalizator: galwanizowany Pd
  • Kształt: cylindryczny
  • Wymiary: 6 mm średnicy x 150 mm długości
Katalityczne mieszalniki statyczne to nowatorski system immobilizowanych katalizatorów, oparty na drukowanych w 3D rusztowaniach mieszalników zawierających aktywną warstwę katalityczną. Na metalowym mieszalniku można osadzać wiele różnych aktywnych katalizatorów, co pozwala na zastosowanie ich w wielu różnych klasach reakcji chemicznych, takich jak uwodornianie, utlenianie, sprzęganie C-C i wiele innych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym ogólny przewodnik operacyjny, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)