Merck
689092
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
1757046
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
≤0.5% ethyl acetoacetate
bp
95 °C/52 hPa (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isopropyl acetoacetate can be used as a reactant to synthesize:
  • Isopropyl 2-acetyl-3-phenyl-2-propenoate via Knoevenagel reaction in the presence of Ti(O-i-Pr)4.
  • Substituted 1,4-dihydropyridines by reacting with cinnamaldehydes and primary amines.
  • 5-Isopropoxycarbonyl-6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione via Biginelli reaction with benzaldehyde and thiourea.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and biological evaluation of novel isopropyl 2-thiazolopyrimidine-6-carboxylate derivatives
Kotaiah Y, et al.
J. Korean Chem. Soc., 56(1), 68-73 (2012)
Organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-dicarbonyl compounds: straightforward access to enantiomerically enriched dihydropyridines
Jiang J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(13), 2458-2462 (2008)
Novel Knoevenagel-type reaction via titanium enolate derived from Ti(Oi-Pr)4 and diketene
Hayashi M, et al.
Tetrahedron, 60(32), 6777-6783 (2004)
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was