Merck
537349
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
EAA, Ethyl 3-oxobutanoate, Acetoacetic ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Beilstein:
385838
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.48 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 28.5 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
temp. samozapłonu
580 °F
granice wybuchowości
9.5 %
tw
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 130 g/L at 20 °C
gęstość
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl acetoacetate is a versatile reagent that can be used as a nucleophile in alkylation, conjugate addition and condensation reactions. Some of its applications are:
  • Alkylation at the α-carbon of ethyl acetoacetate followed by hydrolysis and decarboxylation can afford a variety of methyl ketones.
  • It also undergoes acylation at the α-carbon in the presence of MgCl2 and pyridine to give synthetically important intermediates.
  • It can be used in Knoevenagel condensation with aliphatic, aromatic, and heteroaromatic aldehydes to produce α-alkylideneacetoacetates.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
164.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ethyl Acetoacetate.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Synthetic Applications of Dealkoxycarbonylations of Malonate Esters, β-Keto Esters, α-Cyano Esters and Related Compounds in Dipolar Aprotic Media-Part II.
Krapcho A P
Synthesis, 1982(11), 893-914 (1982)
Knoevenagel-kondensationen mit titantetrachlorid/base?II: Alkyliden-und arylidenacet-bzw.-nitroessigester bei 0?22?.
Lehnert W
Tetrahedron, 28(3), 663-666 (1972)
Procedures for the acylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate with acid chlorides using tertiary amine bases and magnesium chloride.
Rathke MW and Cowan PJ.
The Journal of Organic Chemistry, 50(15), 2622-2624 (1985)
Gui-Rong Qu et al.
Organic letters, 11(8), 1745-1748 (2009-03-20)
A novel approach to the synthesis of purines bearing functionalized carbon substituents or methyl in position 6 was developed. Under different reaction conditions, 6-halopurine derivatives could react with ethyl acetoacetate efficiently to yield 2-(purin-6-yl)acetoacetic acid ethyl esters, (purin-6-yl)acetates and 6-methylpurines
Produkty
The Biginelli Reaction is an acid catalyzed, threecomponent reaction between an aldehyde, b-ketoester, and urea that produces tetrahydropyrimidones, which have potential pharmaceutical applications.
Końcowe produkty reakcji Biginellego są blisko spokrewnione strukturalnie z klinicznie ważnymi dihydropirymidynami. Związki te mają właściwości przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.