Merck
537365
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Synonim(y):
MAA, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Beilstein:
506727
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
536 °F
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl acetoacetate (MAA) can be used as a reactant for:
  • Transesterification with alcohols by using various catalysts.
  • The synthesis of 4-methylcoumarins with phenol in presence of zinc and I2 as catalysts.
  • Asymmetric heterogeneous hydrogenation reactions by transition metal catalysts.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synergism between microwave and enzyme catalysis in intensification of reactions and selectivities: transesterification of methyl acetoacetate with alcohols.
Yadav GD and Lathi PS
J. Mol. Catal. A: Chem., 223(1-2), 51-56 (2004)
Synthesis and studies of 6, 6′ -BINAP derivatives for the heterogeneous asymmetric hydrogenation of methyl acetoacetate.
Saluzzo C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(11), 1141-1146 (2002)
Enantioselective hydrogenation of methyl acetoacetate catalyzed by nickel supported on activated carbon or graphite.
Wolfson A, et al.
Applied Catalysis A: General, 208(1-2), 91-98 (2001)
Zinc mediated transesterification of ?-ketoesters and coumarin synthesis.
Chavan SP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(47), 8583-8586 (2002)
S Aramaki et al.
Journal of inherited metabolic disease, 14(1), 63-74 (1991-01-01)
The concentrations of 2-methylacetoacetate, 2-methyl-3-hydroxybutyrate and tiglylglycine were determined by gas chromatography-mass spectrometry in urine collected before and for 8 h after loading with 100 mg of isoleucine per kg of body weight. The sum of 2-methylacetoacetate and 2-butanone, a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
537365-1KG4061832565637
537365-100G4061832565620
537365-5G