Kluczowe dokumenty
688886
Methyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99% (GC)
Synonim(y):
3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
536 °F
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?