Kluczowe dokumenty
221171
Pinacol
98%
Synonim(y):
2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, Tetramethylethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
171-172 °C/739 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
hot water: freely soluble
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3
Klucz InChI
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a ligand to prepare uranyl complexes by reacting with uranyl nitrate and acetate hydrates.
- To prepare pinacolone and 2,3-dimethyl-1,3-butadiene by typical pinacol rearrangement reaction.
- As a reactant to synthesize 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-bioxaborolan-2-yl)benzoic acid, which is used to prepare derivatives of 4-acetoxy-3-phenylbenzaldehyde.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
221171-100G | 4061838777003 |
221171-250MG | 4061832879956 |
221171-500G | 4061838777010 |
221171-5G | 4061838777027 |