Merck
208191
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Tl2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
632 °C (lit.)
gęstość
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thallium poisoning in Guyana--a national crisis.
Lancet (London, England), 1(8533), 604-604 (1987-03-14)
J P Mulkey et al.
Veterinary and human toxicology, 40(1), 11-14 (1998-02-19)
Thallium is a highly toxic cumulative poison in humans and animals. The use of the metal as a component in ceramic superconductor material (CSM) raised concern about the health risk of CSM to children accidentally swallowing some of the CSM
The pollen tube growth test.
U Kristen et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 43, 189-198 (1995-01-01)
P Hantson et al.
Journal of toxicology and environmental health, 50(2), 97-100 (1997-02-07)
Observations have been performed on peripheral blood lymphocytes from a patient having ingested 200 mg thallium sulfate, in order to evaluate the ability of the compound to produce cytogenetic damage in vivo in humans. Our results demonstrate that neither the
Acute thallium poisoning in a 3-year-old child. A case report.
S R Mayfield et al.
Clinical pediatrics, 23(8), 461-462 (1984-08-01)