Kluczowe dokumenty
T8266
Thallium(I) acetate
≥99%
Synonim(y):
Acetic acid thallium(I) salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.