Key Documents
277932
Thallium
granular, ≤6 mm diameter, 99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
granular
rezystywność
18 μΩ-cm, 20°C
średnica
≤6 mm
tw
1457 °C (lit.)
mp
303 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl]
InChI
1S/Tl
Klucz InChI
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?