Kluczowe dokumenty
202134
Cesium iodide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Jodek cezu, Monojodek cezu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
626 °C (lit.)
gęstość
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.