Key Documents
21004
Cesium iodide
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
99.999%
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
626 °C (lit.)
gęstość
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
MALDI-TOF MS jest narzędziem do potwierdzania tożsamości grup końcowych i transformacji, weryfikując udaną i kompletną koniugację. Funkcjonalizowane polimery umożliwiają szybką i wydajną drogę do syntezy różnych koniugatów polimerowych do wielu zastosowań, jeśli obecna jest odpowiednia grupa końcowa.