Kluczowe dokumenty
251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Jodek rubidu(1+), Monojodek rubidu, Sól rubidowa kwasu jodowodorowego
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1300 °C/1 atm (lit.)
mp
656 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?