Merck
334626
Sigma-Aldrich
Tin(II) fluoride
99%
Synonim(y):
Difluorostannylene, Stannous fluoride, Tin bifluoride, Tin difluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
F2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
gęstość
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[SnH2]F
InChI
1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Tin(II) fluoride (SnF2) can be used:
  • As an inhibitor of Sn4+ in fabrication of formamidinium tin iodide (FASnI3) perovskite solar cells (PSCs) via SnF2–pyrazine complex formation.
  • As a catalyst in glycerol ketalization, Knoevenagel condensation and aldol-type reactions.
  • In the synthesis of α, β-epoxy ketone from α, α-dibromoacetophenone and aliphatic and aromatic aldehyde via oxidative addition of carbon-halogen bonds.
  • In the stereocontrolled [3 + 3] , [3 + 4], [3 + 5] annulations reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fabrication of efficient formamidinium tin iodide perovskite solar cells through SnF2-pyrazine complex
Lee SJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(12), 3974-3977 (2016)
Mingyu Hu et al.
Nature communications, 11(1), 151-151 (2020-01-11)
State-of-the-art halide perovskite solar cells have bandgaps larger than 1.45 eV, which restricts their potential for realizing the Shockley-Queisser limit. Previous search for low-bandgap (1.2 to 1.4 eV) halide perovskites has resulted in several candidates, but all are hybrid organic-inorganic compositions, raising potential concern regarding
Mukaiyama, T.; Yamaguchi, M.; Kato, J.
Synlett, 1505-1505 (1981)
Tin (II) Fluoride
Weigel LO
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 307(12), 828-835 (2001)
Molander, G. A.; Shubert, D. C.
Journal of the American Chemical Society, 109, 576-576 (1987)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.