409308
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
AnhydroBeads™
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
beads
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
tw
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
gęstość
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used to preparesolution-processable lamellar hybrid [CH3(CH2)11NH3]SnI3semiconductor.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges