Merck
409294
Sigma-Aldrich
Tin(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Stannic iodide
About This Item
Wzór liniowy:
SnI4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Sn](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
QPBYLOWPSRZOFX-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
  • Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych pi-jodek na właściwości elektronowe półprzewodzących kompleksów jodku cyny(IV): W pracy zbadano strukturę krystaliczną i właściwości elektronowe jodku cyny(IV) skompleksowanego ligandami organicznymi (E Wlazlak et al., 2016).
  • Pochodzenie utleniania Sn (II) w perowskitach halogenków cyny: Badania te dotyczą mechanizmów utleniania Sn(II) do Sn(IV) w perowskitach halogenków cyny i ich wpływu na stabilność materiału (J Pascual et al., 2020).
  • Chemia fluorków w perowskitach halogenków cyny: W artykule omówiono wpływ dodatku fluorków na koordynację i stany utlenienia centrów cynowych w perowskitach jodkowych (J Pascual et al., 2021).
  • Mechanochemiczna synteza perowskitów jodkowych Sn (II) i Sn (IV) oraz badanie ich właściwości strukturalnych, chemicznych, termicznych, optycznych i elektrycznych: W tej pracy szczegółowo opisano syntezę i charakterystykę perowskitów z czystej cyny i mieszanych jodków cynowo-ołowiowych (Y El Ajjouri et al., 2020).
  • Mechanizm degradacji hybrydowych perowskitowych ogniw słonecznych na bazie cyny i krytyczna rola jodku cyny (IV): Badanie to wyjaśnia mechanizmy degradacji perowskitowych ogniw słonecznych na bazie cyny, podkreślając rolę jodku cyny(IV) w tym procesie (L Lanzetta et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Meng Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(20), e1800258-e1800258 (2018-04-01)
Exploiting organic/inorganic hybrid perovskite solar cells (PSCs) with reduced Pb content is very important for developing environment-friendly photovoltaics. Utilizing of Pb-Sn alloying perovskite is considered as an efficient route to reduce the risk of ecosystem pollution. However, the trade-off between
Nezhueyotl Izquierdo et al.
ACS nano, 13(6), 7091-7099 (2019-05-31)
A single-step, direct silicon-substrate growth of black phosphorus (BP) crystals is achieved in a self-contained short-way transport technique under low-pressure conditions (<1.5 MPa). A 115 nm-thick BP hero single crystal is formed with lateral dimensions of 10 × 85 μm.
Zhibin Yang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(40), 8990-8997 (2016-10-21)
A low-bandgap (1.33 eV) Sn-based MA
Jian Qiu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1800793-1800793 (2019-01-16)
Low-dimensional Ruddlesden-Popper (LDRP) lead-free perovskite has great potential due to its improved stability and oriented crystal growth, which is mainly attributed to the effective control of crystallization kinetics. However, the crystallization kinetics of LDRP lead-free perovskite films are highly limited
Satyaprasad P Senanayak et al.
Science advances, 6(15), eaaz4948-eaaz4948 (2020-04-18)
Despite sustained research, application of lead halide perovskites in field-effect transistors (FETs) has substantial concerns in terms of operational instabilities and hysteresis effects which are linked to its ionic nature. Here, we investigate the mechanism behind these instabilities and demonstrate