Merck
215961
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bromide
99%
Synonim(y):
Tetrabromostannane, Tetrabromotin, Tin tetrabromide, Stannic bromide
About This Item
Wzór liniowy:
SnBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
bp
202 °C (lit.)
mp
31 °C (lit.)
gęstość
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover
Global Trade Item Number
SKUGTIN
215961-50G4061838774088
215961-250G