Kluczowe dokumenty
309257
Tin(II) bromide
Synonim(y):
Bromek cyny, Dibromek cyny, Dibromek cyny(2+)
About This Item
Wzór liniowy:
SnBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
solid
stężenie
55.4-59.4% (Br, silver nitrate titration)
gęstość
5.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[SnH2]Br
InChI
1S/2BrH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ZSUXOVNWDZTCFN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Zielona chemia: Wodna synteza bromku metyloamoniowo-cynowego z tlenku cyny(II) do zrównoważonych zastosowań półprzewodnikowych: Praca ta obejmuje syntezę bromku metyloamoniowo-cynowego (MASnBr3) z bromku metyloamoniowego i bromku cyny(II) do zastosowań półprzewodnikowych (Y Harsono, D Onggo, 2024).
- Bezwymiarowy organiczny bromek cyny w kształcie huśtawki z wysoce wydajną, silnie przesuniętą w czasie emisją głębokiej czerwieni: W badaniu opisano organiczną hybrydę bromku cyny, która wykazuje emisję głębokiej czerwieni, zsyntetyzowaną z bromku cyny(II) i roztworów 1-butylo-1-metylopirolidyniowych (C Zhou et al., 2018).
- Synteza, struktura i analiza wiązań kompleksów dihalogenku cyny (II) i cyklopentadienylocyny (II) z halogenkiem (alkilo)(amino) karbenu: Badania te dotyczą chemii koordynacyjnej kompleksów karbenu bromku cyny(II) i ich reaktywności z tetrakarbonylem żelaza (C Muller et al., 2019).
- Dwie modyfikacje bromku cy ny(II): W artykule zbadano wzrost kryształów bromku cyny(II) w różnych warunkach temperaturowych, co doprowadziło do dwóch modyfikacji związku (P Eckold et al., 2015).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Olga Nazarenko et al.
Chemistry of materials : a publication of the American Chemical Society, 31(6), 2121-2129 (2019-04-02)
Hybrid organic-inorganic main-group metal halide compounds are the subject of intense research owing to their unique optoelectronic characteristics. In this work, we report the synthesis, structure, and electronic and optical properties of a family of hybrid tin (II) bromide compounds
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully