Merck
654981
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BiBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)