Kluczowe dokumenty
341010
Bismuth(III) iodide
99%
Synonim(y):
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
408 °C (lit.)
gęstość
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Chemoselective deprotection of acetals and ketals in water.
- Synthesis of polysubstituted guanidines by guanylation reaction of thioureas with amines.
- Sulfenylation of carbonyl compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?