Kluczowe dokumenty
203017
Cesium bromide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Monobromek cezu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
636 °C (lit.)
gęstość
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Dodatki do elektrolitu poprawiające wydajność cykliczną anod litowych i grafitowych w akumulatorach litowo-jonowych. Kationy cezu mogą pomóc kontrolować chemię międzyfazową na anodzie, prowadząc do poprawy wydajności.
- Dodatek zwiększający wydajność i stabilność perowskitowych ogniw słonecznych CsPbI2Brpoprzez pasywację defektów, poprawę właściwości transportu ładunku i przyczynienie się do wyższej sprawności konwersji energii.
- Jako materiał prekursorowy do syntezy perowskitu bromku ołowiu cezu (CsPbBr3), który jest następnie wykorzystywany jako materiał elektrodowy w symetrycznym superkondensatorze.
- Jako prekursor do przygotowania płyt do obrazowania neutronów termicznych.
- Jako prekursor do syntezy bezołowiowych nanokryształów CsBr: Eu2+ do produkcji białych diod LED.
- Jako dodatek do przygotowania scyntylatorów na bazie CsI. Stop z bromkiem cezu zwiększa granicę plastyczności i mikrotwardość kryształów CsI.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.