Kluczowe dokumenty
449733
Cesium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cesium chloride, Cesium monochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.999% trace metals basis
metody
centrifugation: suitable (density-gradient)
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
645 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
449733-25G | 4061838139924 |
449733-5G | 4061832323428 |