Merck
31807
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
puriss. p.a., ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chlorek cezu jest halogenkiem cezu. Halogenki cezu można otrzymać w reakcji węglanu cezu z odpowiednimi kwasami hydrohalogenowymi. Metoda ultrawirowania chlorku cezu została zgłoszona do ekstrakcji RNA z frakcji komórkowych.
Zastosowanie
Chlorek cezu może być stosowany w badaniach elektroforezy żelowej† i oczyszczania RNA.† Może być stosowany do izolacji plazmidu bakteryjnego z Agrobacterium spp.†.
Używany do przygotowywania szkieł przewodzących prąd elektryczny. Służy do sporządzania roztworów do oddzielania RNA od DNA metodą wirowania w gradiencie gęstości.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ribonucleic acid isolated by cesium chloride centrifugation.
Glisin V, et al.
Biochemistry, 13(12), 2633-2637 (1974)
Piotr Jurkiewicz et al.
Biochimica et biophysica acta, 1818(3), 609-616 (2011-12-14)
Effects of alkali metal chlorides on the properties of mixed negatively charged lipid bilayers are experimentally measured and numerically simulated. Addition of 20mol% of negatively charged phosphatidylserine to zwitterionic phosphatidylcholine strengthens adsorption of monovalent cations revealing their specificity, in the
Aleksander W Ballo et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(15), 5106-5119 (2012-04-13)
We studied how conduction delays of action potentials in an unmyelinated axon depended on the history of activity and how this dependence was changed by the neuromodulator dopamine (DA). The pyloric dilator axons of the stomatogastric nervous system in the
Juan Armendáriz-Borunda et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 112(5), 415-421 (2011-08-23)
Gene therapy represents a promising approach in the treatment of several diseases. Currently, the ideal vector has yet to be designed; though, adenoviral vectors (Ad-v) have provided the most utilized tool for gene transfer due principally to their simple production
Therese Abrahamsson et al.
Neuron, 73(6), 1159-1172 (2012-03-27)
Interneurons are critical for neuronal circuit function, but how their dendritic morphologies and membrane properties influence information flow within neuronal circuits is largely unknown. We studied the spatiotemporal profile of synaptic integration and short-term plasticity in dendrites of mature cerebellar