Key Documents
M90003
trans,trans-Muconic acid
95%
Synonim(y):
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
tw
320 °C (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
Klucz InChI
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?