Merck
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)