Merck
592498
Sigma-Aldrich
Dimethyl itaconate
99%
Synonim(y):
Ester dimetylowy kwasu 2-(metyleno)butanodiowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Beilstein:
386674
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
Klucz InChI
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl itaconate can be synthesized via esterification of itaconic acid.
Zastosowanie
Dimethyl itaconate can be used for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of (S)-dimethyl-2-methylsuccinate and (R)-methyl succinic acid dimethyl ester.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
?Modification of poly(propylene) through grafting with dimethyl
itaconate in solution?
Yazdani-Pedram M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(11), 2495- 2500 (1998)
"Catalytic asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate with trans-chelating chiral diphosphine ligands TRAP-rhodium complexes"
Kuwano R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(10), 2521-2526 (1995)
?New ferrocenyl ligands with broad applications in asymmetric catalysis?
Lotz M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(24), 4708-4711 (2002)
Vittoria Chimisso et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(41), 13413-13420 (2019-10-05)
Poly(N-vinylcaprolactam-co-itaconate) (P(VCL-co-IADME) microgels were synthesized varying the molar ratio between VCL and IADME via free radical precipitation polymerization in the presence of quaternary ammonium surfactant. In order to determine the effect of the divalent metal ions on the structure and