Merck
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
246 °C
mp
34-37 °C
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the