Kluczowe dokumenty
496820
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
99%
Synonim(y):
VEC, Vinyl ethylene carbonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
237 °C/733 mmHg (lit.)
gęstość
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the synthesis of the following multi-functional cyclic carbonates:
- 4,4′-((hexane-1,6-diylbis(sulfanediyl))bis-(ethane-2,1-diyl))bis(1,3-dioxolan-2-one) (Bis-CC)
- 2-ethyl-2-(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)-ethyl)thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tris-CC)
- 2,2-bis(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)-thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tetra-CC)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
206.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?