Kluczowe dokumenty
242926
Dimethyl fumarate
97%
Synonim(y):
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
informacje o genach
human ... KEAP1(9817)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the preparation of an adduct [dimethyl-(+)-(11R,12R)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboxylate].
- As a ligand in the synthesis of Ni(II)-based catalytic system applicable in the Negishi alkylations of N-sulfonyl aziridines with organozinc reagents.
- As a ligand to synthesize zerovalent ruthenium metal complex namely Ru(η6-1,3,5-cyclooctatriene)(η2-dimethyl fumarate)2.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?