Merck
D97703
Sigma-Aldrich
Diethyl maleate
97%
Synonim(y):
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Beilstein:
1100825
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.93 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 14 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Klucz InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Opis ogólny
Diethyl maleate is an ester derived from maleic anhydride, used as a building block in the synthesis of pyromellitic acid.
Zastosowanie
  • Retrospektywna analiza metabolitów pestycydów w moczu przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości...: Badanie to podkreśla zastosowanie maleinianu dietylu w analizie metabolitów pestycydów, demonstrując jego zastosowanie w spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości do wykrywania metabolitów pestycydów w moczu (Lapez et al., 2016).
  • Maleinian dietylu hamuje wzrost komórek transformowanych MCA+TPA poprzez modulację GSH, MAPK i szlaków nowotworowych...: Badania nad hamowaniem wzrostu komórek nowotworowych przez maleinian dietylu, koncentrujące się na jego wpływie na glutation, szlaki MAPK i jego potencjalne zastosowania terapeutyczne w leczeniu raka (Priya et al., 2014).
  • Odpowiedzi transkryptomu i proteomu wątroby na zubożenie glutationu wywołane maleinianem dietyluu szczura: Badanie to bada wpływ maleinianu dietylu na komórki wątroby, podkreślając jego rolę w zubożeniu glutationu i jego implikacje dla stresu oksydacyjnego i toksyczności wątroby (Yamauchi et al., 2011).
  • Zastosowanie kanapki BIRD do szybkiego i dokładnego wyznaczania stałych sprzężenia (1)H-(1)H NMR w układach spinowych wyższego rzędu...: W artykule omówiono innowacyjne zastosowanie maleinianu dietylu w spektroskopii NMR do dokładnego wyznaczania stałych sprzężenia, usprawniając analizę złożonych układów spinowych (Williamson et al., 2000).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Guerrero-Gómez et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1545-1565 (2019-02-17)
In the presence of aggregation-prone proteins, the cytosol and endoplasmic reticulum (ER) undergo a dramatic shift in their respective redox status, with the cytosol becoming more oxidized and the ER more reducing. However, whether and how changes in the cellular
Nazir M Khan et al.
Free radical biology & medicine, 51(1), 115-128 (2011-05-03)
There are no reports describing the ability of pro-oxidants to protect against radiation-induced apoptosis. Activation of the redox-sensitive transcription factor Nrf2 by low levels of ROS is known to protect against oxidative stress-induced cell death. In this study, hydrogen peroxide
Lauren Drowley et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(10), 1865-1873 (2010-07-29)
Although cellular transplantation has been shown to promote improvements in cardiac function following injury, poor cell survival following transplantation continues to limit the efficacy of this therapy. We have previously observed that transplantation of muscle-derived stem cells (MDSCs) improves cardiac
Yosuke Hirotsu et al.
Nucleic acids research, 40(20), 10228-10239 (2012-09-12)
NF-E2-related factor 2 (Nrf2) is a key transcription factor that is critical for cellular defense against oxidative and xenobiotic insults. Nrf2 heterodimerizes with small Maf (sMaf) proteins and binds to antioxidant response elements (AREs) to activate a battery of cytoprotective
R Faraonio et al.
Cell death and differentiation, 19(4), 713-721 (2011-11-05)
Here we show that replicative senescence in normal human diploid IMR90 fibroblasts is accompanied by altered expression of a set of microRNAs (miRNAs) (senescence-associated miRNAs), with 14 and 10 miRNAs being either up or downregulated (>2-fold), respectively, in senescent with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D97703-100ML
D97703-1KG
D97703-5KG
D97703-100G4061833591130
D97703-10L
D97703-500G4061833591147
D97703-500ML
D97703-5G4061838354068
D97703-5ML